Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen aus Borosilikatglas
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
Marke:  Pyrex 1470/08D
112.89 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12093323
  • 146.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
  • Entspricht DIN 12337
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Einsetzbar bis zu 400 °C
  • Chemisch und thermisch beständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12337
300 mL
Rund
Zur Verwendung bei bis zu 400 °C
95 mm
Flach
Borosilikatglas
Kristallschale
55 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Kristallisierschalen aus Borosilikatglas > Kapazität: 300 ml