Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen aus Borosilikatglas
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
Marke: Pyrex 1470/16D
660.25 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
- Entspricht DIN 12337
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Einsetzbar bis zu 400 °C
- Chemisch und thermisch beständig
Spezifikation
DIN 12337 | |
2000 mL | |
Rund | |
Zur Verwendung bei bis zu 400 °C | |
190 mm |
Flach | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Kristallschale | |
90 mm |