Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen aus Borosilikatglas
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
Marke: Pyrex 1470/04D
121.17 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
- Entspricht DIN 12337
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Einsetzbar bis zu 400 °C
- Chemisch und thermisch beständig
Spezifikation
DIN 12337 | |
150 mL | |
Rund | |
Zur Verwendung bei bis zu 400 °C | |
80 mm |
Flach | |
Borosilikatglas | |
Kristallschale | |
45 mm |