Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen aus Borosilikatglas
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
Marke:  Pyrex 1470/00M
188.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15577680
  • 203.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
  • Entspricht DIN 12337
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Einsetzbar bis zu 400 °C
  • Chemisch und thermisch beständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12337
30 mL
Rund
Bis zu 400 °C verwendbar
52 mm
Flach
Borosilikatglas
Kristallschale
35 mm