Learn More
Pyrex™ Kristallisierschalen aus Borosilikatglas
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
Marke:  Pyrex 1470/02D
146.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11983779
  • 158.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wiederverwendbare Schalen aus Borosilikatglas mit hoch belastbarem Rand eignen sich optimal zur Lagerung und Kristallisation.
  • Entspricht DIN 12337
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Einsetzbar bis zu 400 °C
  • Chemisch und thermisch beständig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12337
100 mL
Rund
Zur Verwendung bei bis zu 400 °C
70 mm
Flach
Pyrex Borosilikatglas
Kristallschale
45 mm
Zertifikate
Special Offers
Special Offers