Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Schläuche
Die Cowie Technology™ PTFE-Schläuche sind für die Verwendung mit PTFE-Bajonettventilen und -Verbindungsstücken ausgelegt.
Marke:  Cowie Technology™ 016.1712
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10078281
  • 16.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemisch inert
  • Nicht kontaminierend
  • Verwendbar bis 280 °C
  • Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
10 mm
12 mm
1 mm
-200 °C
Weiß
280 °C
Autoklavierbar
PTFE
1 m
PTFE-Bajonettsteckverbindungen und -ventile
Je 1 x
Flexibel
Name des Produkts
Cowie Technology™ PTFE-Schläuche > Innendurchmesser:10 mm