Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen. Verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit und hält Temperaturen von -200 bis +260 °C stand. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
Marke:  Bohlender™ S1810-08
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13259662
  • 37.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
FDA
0.5 mm
1 mm
Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
1 Mm Außendurchmesser, .05 mm Innendurchmesser
Durchscheinend, weiß
140 mm
PTFE-Schläuche
Autoklavierbar
PTFE
0.25 mm
-200 °C
Autoklav, Ethylenoxid
4 mm
260 °C
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche > AD: 1 mm; Innendurchmesser: 0.5 mm