Learn More
Edwards Vacuum™ Ultragrade™ Schmieröl
Das beliebteste Öl für Drehschieberpumpe mit ausgezeichneten Schmier- und Dampfdruckeigenschaften.
Marke: Edwards Vacuum™ H11025013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt in einem einzigartigen Hydroverfahren, bei dem Stickstoff, Schwefel und Sauerstoff sowie die aromatischen Kohlenwasserstoffe eliminiert werden, sodass nur eine klare Grundsubstanz ohne Verunreinigungen verbleibt.
- In Kombination mit Additiven bieten die Performance Öle eine verbesserte Vakuumleistung, thermische und oxidative Stabilität sowie Rosthemmung.
- Die im Öl enthaltenen Antioxidantien ermöglichen einen Pumpenbetrieb bei hohen Betriebstemperaturen ohne Öldegradierung, sodass weniger Ölwechsel erforderlich sind.
- Die beste Wahl für große Pumpen, die für Hochleistungsanwendungen mit Zyklusbetrieb eingesetzt werden.
- Weitere Anwendungen sind Massenspektrometer, Elektronenmikroskope, Feinfilmapplikation, Oberflächenstudien, UHV-Systeme, Leckagedetektion, TV-Röhren, Hochleistungsventile usw.
Spezifikation
Schmieröl | |
Massenspektrometer, Elektronenmikroskope, Beschichtung mittels Sputterverfahren, Oberflächenuntersuchungen, UHV-Systeme, Leckprüfung, Fernsehbildröhren, Anreicherungsventile, Destillation, Raumstudien, Öfen, EB-Schweißgeräte, Imprägnierung, Pumpen von Chemikalien, Verpackung, Metallbeschichtung | |
Dampfdruck 1 x 108 mbar bei 20 °C | |
4000 mL |
Öl | |
ROHS | |
352 cSt bei 20 °C, 103 cSt bei 40 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edwards Vacuum™ Ultragrade™ Schmieröl > Kapazität: 4000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur