Learn More
IKA™ PT 1000.60 Edelstahl/AISI 316 Ti Temperatursensor
Dieser Temperatursensor eignet sich für verschiedenste Anwendungen. IKA™ PT 1000.60 Edelstahl/AISI 316 Ti Temperaturfühler sind für den Einsatz mit Rührern der Serien RCT basic, RET basic und C-MAG HS digital konzipiert.
Marke:  IKA™ 0003516800
197.60 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10637053
  • 208.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Immersionstiefe: 230 mm
  • Durchmesser: 3 mm
  • Material: AISI 316 Ti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
PT 1000.60
Temperatursensor
Für die Verwendung mit RCT Basic Safety Control und RET Basic
–50 bis 400 °C
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    23
    Stunden
    11
    Minuten
    18
    Sekunden
    55
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab Essentials
    Aktionscode25721
    Gültig bis zum2025-05-01
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ PT 1000.60 Edelstahl/AISI 316 Ti Temperatursensor > Durchmesser: 3mm