Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Isopropylalkohol-Hydrometer
Misst den prozentualen Volumenanteil an Isopropylalkohol
Marke: H-B Instrument™ B61809-4100
Beschreibung
- Ballast und Glas bleifrei
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung:20 °C
- Angeboten in zwei Bereichen, 0 bis 50 % oder 50 bis 100 %
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert.
Spezifikation
± 1 Vol.-% | |
Rückführbar auf NIST | |
Isopropylalkohol-Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und keinen extremen Temperaturen ausgesetzt werden. | |
50 bis 100% |
1% | |
285 mm | |
Zur Messung des Volumenprozentsatzes von Isopropylalkohol |