Learn More
Fisherbrand™ Zubehör für Fisherbrand™ Isotemp RT Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer
Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
Marke: Fisherbrand™ 88860143
37.61 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24140" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zubehör für Fisherbrand™ Isotemp RT Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer. Optimieren Sie Leistungsfähigkeit und Flexibilität
- Zubehör für RT-Heizplatte, RT Basic und Advanced Heizplattenrührer
Spezifikation
Zubehör für RT-Heizplatte sowie für Heizplattenrührer RT Basic und Advanced | |
Stützstange (12 mm Durchmesser, 400 mm, M10) |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %