Learn More
Pyrex™ Gasverteilungsrohr
Verteilung von Gas in Flüssigkeiten zur Bildung der optimalen Bläschengröße. Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen sind in verschiedenen Porengrößen lieferbar.
Marke: Pyrex 3830/04M
81.38 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gas in Flüssigkeiten dispergieren, um die optimale Blasengröße zu erzielen.Pyrex™ Gasverteilungsröhrchen werden in einer Vielzahl von Porositäten geliefert.
- Ideal zur Dispersion von Gas in Flüssigkeiten
- Borosilikatglasröhrchen mit gesinterter Hülse
- Auswahl an Hülsenporositäten für eine optimale Gasblasengröße
Spezifikation
Porosität:2 | |
300 mm | |
Gesinterter Hülse |
Borosilikatglas (3.3) | |
Zur Verteilung von Gas in Flüssigkeiten |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30