Learn More
Cole-Parmer™ Kynar
Diese Beutel aus korrosionsbeständigem Kynar™ werden allen Anforderungen Ihrer Anwendungen gerecht. Die Kynar™ Standard-Gasprobenbeutel aus PVDF sind mit starken Nähten versehen, die für zusätzliche Haltbarkeit sorgen.
Marke:  Cole-Parmer™ 01410-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720309
  • 59.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Alle Standardmodelle verfügen entweder über ein Auf/Zu-Ventil (3⁄16 in. vernickelter Messingschlauchstutzen) oder ein Silikonseptum im Polypropylengehäuse.
  • Max. Temperatur: 160 °F (71 °C)
  • Einzeln in einem staubgeschützten Außenbeutel versiegelt, der auch das Sonnenlicht abschirmt
  • Einfachbreite Naht
  • In 2 und 4 mil dicken Ausführungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Probenbeutel
Septumventil
71 °C
152.4 x 152.4 mm
152,4 mm
0,3 l
PVDF
3 mil
152,4 mm
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Kynar > Größe (L x B): 152.4 x 152.4 mm