Learn More
Thermo Scientific™ Magnetrührer der Serie RT Basic
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88880008
154.11 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15298824
  • 247.56 CHF / 1 Stück
Exklusive Sonderangebote für Geräte und Instrumente
Aktionscode 24069 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Lassen Sie sich von der Zuverlässigkeit der Thermo Scientific™ Plug-and-Play Magnetrührer der RT Basic Serie beeindrucken. Sie sind ideal für routinemäßige Rühranwendungen. Drei Größen zur Auswahl — 120 mm, 170 mm oder 220 mm — alle mit einem flachen, leichten Design mit extrem geringer Stellfläche. Die RT-Rührer verfügen über ein chemikalienbeständiges Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen, eine starke magnetische Kupplung für ein konsistentes Rühren während des Versuchsablaufs und einen bürstenlosen wärmeneutralen Gleichstrommotor. Die analoge Drehzahlregelung reicht von 150 bis 2.500 U/min. Alle Einheiten verfügen für zusätzlichen Schutz vor verschütteten Flüssigkeiten über zwei rutschfeste Silikonplattenabdeckungen.
  • Niedriges Profil leichte Bauweise mit kleiner Stellfläche
  • Die starke Magnetkupplung sorgt für gleichmäßiges Rühren während des Versuchsablaufs
  • Der bürstenlose Gleichstrommotor erzeugt keine Wärme, sodass die Probe nicht “kocht”
  • Oberteil und Gehäuse aus Polypropylen bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit 
  • Drei Größen — 120 mm, 170 mm oder 220 mm 
  • Analoge Geschwindigkeitsregelung: 150 bis 2500rpm
  • Abnehmbarer Stecker
  • Zwei rutschfeste Silikonplattenabdeckungen im Lieferumfang aller Einheiten enthalten (1 schwarz, 1 weiß)
  • Geringer Energieverbrauch 
  • 2 Jahre Garantie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 bis 2.500 U/min
2 l
100/240 V
5,12 x 5,12 x 2,56 in. (130 x 30 x 65 mm)
65 mm
130 mm
120 mm
30 mm
50/60 Hz
CE
Bürstenlos, DC
Polypropylen
Rund
5 W
2,56 in.
5,12 in.
4,72 in.
5,12 in.
100 bis 240 V, 50/60 Hz
Kabelsatz mit verschiedenen Steckern
2 Jahre
Rührer
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Magnetrührer der Serie RT Basic > 120 mm Durchmesser; Kabelsatz mit verschiedenen Steckern