Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
Marke:  Eppendorf™ 0030504119
811.68 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10574073
  • 888.58 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Quantitative Proteinanalyse
Autoklavierbar
Gelb
Polypropylen
96
Ja
121 °C
Deepwell-Platten, 96 Wells
40 Pk.
85.5 x 127.8 x 27.1 mm
Standard
8 x 12
40 Platten (5 Beutel x 8 Platten)
Protein LoBind™ Plate
500 μl
Unsteril
Vorbereitung oder Lagerung von Protein-, Peptid- oder Antikörperproben
6000 x g
PCR Clean (Non-sterile)
Farblos
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM211585K Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2025 Catalog Number0030504119
ChargennummerM209864H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number0030504119
ChargennummerM209596G Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2024 Catalog Number0030504119
ChargennummerL209002R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2024 Catalog Number0030504119
ChargennummerL208221Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number0030504119
Name des Produkts
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates > No. of Wells: 96, Well Volume: 500 μL, Color: Yellow, Packaging: 40 Plates (5 Bags x 8 Plates)