Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen
GREENER_CHOICE
Lagern Sie Proben sicher mit diesen 96-Well-Platten aus Polypropylen mit schwachem Bindungsvermögen, die DNA- oder Protein-Anbindung verhindern und so eine vollständige Rückgewinnung der Proben ermöglichen.
Marke:  Thermo Scientific™ 249946
310.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10644502
  • 914.00 CHF / 120 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie eine vollständige Rückgewinnung der Proben mit Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen, die sich ideal für die Aufbewahrung eignen, da Polypropylen eine geringere Bindungsvermögen hat und Proteine und DNA nicht anbinden können. Temperaturbeständig von -80 bis +121 °C. In einer Vielzahl von Farben erhältlich für die schnelle Identifizierung der Lagerungsplatten.
Eigenschaften:
  • Gemeinsame Wellwände erhöhen das Well-Volumen
  • Breitere Wells und abgerundeter Boden für ein verbessertes Mischen
  • Konischer Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
  • Schwarze und weiße Platten für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Anwendungen sind verfügbar
  • Schwaches Bindungsvermögen von Polypropylen für homogene Assays und Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1429618 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/05/2025 Catalog Number249946
Chargennummer1427705 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/04/2025 Catalog Number249946
Chargennummer1425155 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/04/2025 Catalog Number249946
Chargennummer1427705 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum27/05/2025 Catalog Number249946
Chargennummer1425155 Art des ZertifikatsVerarbeitungszertifikat Datum28/04/2025 Catalog Number249946
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well MicroWell™ Platten aus Polypropylen > 96 konische Wells, Polypropylen, naturfarben, unbehandelt, ohne Deckel, steril
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche, dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.