Learn More
Applied Biosystems™ Microamp™ Fast Optical Reaktionsmikrotiterplatte mit 96 Wells, mit Barcode, 0,1 ml
Reduziert die PCR-Reaktionszeit von 2 Stunden auf nur 25 Minuten
Marke:  Applied Biosystems™ 4346906
179.64 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12142000
  • 263.00 CHF / 20 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Integraler Bestandteil des Applied Biosystems Fast PCR-Systems
  • Die maximale Wärmeleitfähigkeit gewährleistet präzises Thermocycling
  • Reproduzierbare, spezifische und empfindliche PCR-Ergebnisse in nur 25 Minuten
  • Wurde zur Gewährleistung einheitlicher Ergebnisse für die Verwendung mit anderen Systemkomponenten validiert
  • Jede Reaktionsplatte besitzt ein eindeutiges Etikett mit einer aus acht Zeichen bestehender Seriennummer (Barcode), die zur Verhinderung von Verfolgungsfehlern maschinenlesbar ist und auch vom Anwender ausgelesen werden kann
  • Größerer Thermokontakt für eine raschere und einheitlichere Erwärmung
  • Das fortschrittliche Design erhöht wesentlich den thermischen Kontakt mit Applied Biosystems Veriti™ 96-Well Fast Thermocycler.
  • Die einheitliche Dicke von Well zu Well trägt dazu bei, dass alle Proben den PCR-Prozess gleichmäßig durchlaufen.
  • Plattform: 310 Genanalysator, 3130 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, 7500 Fast Dx System, 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOnePlus™, Veriti™ Dx Fast Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, ViiA™ 7 Dx Fast System, ViiA 7 Fast System
Anwendungen: Schnelle Real-Time PCR, PCR, PCR & Real-Time PCR, Real-Time PCR (qPCR)
Bestellinformation
Versandbedingung: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Enthält 20 Platten.
Lagerung bei Raumtemperatur möglich. Unter adäquaten Lagerbedingungen sind die Platten unbegrenzt lange lagerfähig.
MicroAmp
Mikrotiterplatte
Halbhoch
0,2 ml
0,1 mL
Schnell
Zertifiziert DNA-/RNase-frei
20 Platten
Optisch
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator
Polypropylen
96
20 Platten
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Microamp™ Fast Optical Reaktionsmikrotiterplatte mit 96 Wells, mit Barcode, 0,1 ml > 20 Platten