Learn More
Eppendorf™ 96-Well LoBind Deepwell Platten Protein
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Platten für Proteomik oder in anderen Bereichen der Proteinforschung, in denen die Proteinkonzentrationen oft sehr klein sind und die Probenrückgewinnung ausschlaggebend für die Assay-Ergebnisse ist. Eppendorf™ LoBind Deepwell-Protein-Platten gewinnen mehr Protein für Nachfolgereaktionen zurück und Enzyme bleiben aktiv.
Marke:  Eppendorf™ 0030504100
811.68 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10664473
  • 865.51 CHF / 40 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
  • Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Inklusive Barcode
Standard
Autoklavierbar
White
Polypropylene
96
Runder Boden (U-Well)
Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung mit hohem Durchsatz
Clear
SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
8 x 12
40 Platten (5 Beutel x 8 Platten)
Protein LoBind Plate
500 μl
Unsteril
Yes
40 Pk.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO219480G Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030504100
ChargennummerO219481G Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030504100
ChargennummerO219584H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2025 Catalog Number0030504100
ChargennummerN217996Q Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number0030504100
ChargennummerN216872N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2024 Catalog Number0030504100
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ 96-Well LoBind Deepwell Platten Protein > Weißer Rand; Volumen:Gehäuse 500uL