Learn More
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf Protein LoBind Plates are designed for use in proteomics or other fields of protein research, where protein concentration tend to be very small and sample recovery is vital for assay results.
426.06 CHF - 2306.19 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Max. RZB 6000 x g
Wellfarbe Farblos
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Anzahl Wells Volumen (metrisch) Well Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10574073
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030504119
Gelb 96 500 μl 40 Platten (5 Beutel x 8 Platten)
888.58 CHF
40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10367133
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030508106
Weiß 96 500 μl 120 Platten (10 Beutel x 12 Platten)
2306.19 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10709263
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030504208
Weiß 96 1000 μl 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
426.06 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10215373
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
0030508203
Weiß, Mit durchsichtigem Boden 96 1000 μl 80 Platten (10 Beutel x 8 Platten)
1404.60 CHF
80 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11518643
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
0030504305
Weiß 96 2000 μl 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
486.94 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results.
  • Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference.
  • Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors.
  • High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30% faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties.
  • Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Unsteril
Farblos
Polypropylen
6000 x g
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Protein LoBind™ Deepwell Plates