Learn More
Novex™ Protein A - Sepharose™ 4B
Protein A – Sepharose™ 4B
Marke: Novex™ 101041
Beschreibung
Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem (>98 % durch SDS-PAGE) Staph. aureus Cowan-Stamm 1 Protein A an Sepharose™ 4B hergestellt.Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert, bestehend aus Protein A-Sepharose™ 4B und PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin).
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsreinigung, Immunpräzipitation
Spezifikation
Protein A | |
Affinity | |
Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (5 ml Protein A Sepharose™ 4B + 5 ml PBS), Nasseis | |
Suspension |
Sepharose™ | |
Protein A | |
5 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Protein A - Sepharose 4B
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Proclin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
54Stunden
7Minuten
11Sekunden
4Neues Angebot Jetzt sparen