Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Saturated Ammonium Sulfate Solution
Fraktionieren von Immunglobulin, Antikörpern oder anderer Proteine durch selektive Ausfällung, auch bekannt unter dem Begriff Aussalzen.
Marke:  Thermo Scientific™ 45216
252.01 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10475335
  • 378.00 CHF / 1 Liter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce gesättigte Ammoniumsulfat-Lösung ist gebrauchsfertig und vorgesehen für einfache Immunoglobulin-, Antikörper- oder andere Proteinfraktionierungsanwendungen, die auf selektiver Ausfällung basieren und auch unter dem Begriff Aussalzen bekannt sind.
Die gesättigte Ammoniumsulfat-Lösung (4,32 M) ermöglicht die Entfernung von reichlichen Proteinen aus Serum, Zellkulturüberstand und Aszitesflüssigkeit. Wenn die Lösung langsam einer Proteinprobe hinzugefügt wird, führt dies zu einer verringerten Proteinlöslichkeit und schließlich zur Proteinfällung, da die geladenen Ammoniumsulfat-Ionen für die Wasser-Interaktion mit Protein konkurrieren. Proteine mit hohem Molekulargewicht, wie beispielsweise Antikörper, gehören zu den ersten, bei denen eine Ausfällung stattfindet. In Kombination mit Methoden zur Antikörperaufreinigung, wie etwa Affinitätschromatographie, eignet sich die Ausfällung von Ammoniumsulfat ideal für die Herstellung hochgradig aufgereinigter Antikörperproben.
Leistungsmerkmale:
  • Praktisch – Die Lösung ist gebrauchsfertig, keine Vorbereitung erforderlich
  • Konzentrat – zur Rückgewinnung von Antikörpern in 100 ml aus mehr als 1 l Zellkulturüberstand
  • Verbessert die Reinheit – Teilaufreinigung von Antikörpern durch Ausfällung von Ammoniumsulfat verbessert die endgültige Reinheit, die mit Affinitätsaufreinigung erzielt werden kann
  • Verlängert die Säulenlebensdauer – durch Verwendung vorgereinigter Antikörperproben anstelle von Rohproben können Affinitätssäulen für eine wesentlich größere Anzahl von Zyklen zum Einsatz gebracht werden
  • Kompatibel – Ammoniumsulfat kann problemlos durch Dialyse- oder Entsalzungssäulen entfernt werden, wodurch alle Hindernisse, die bei nachgelagerten Methoden auftreten, beseitigt werden
  • Vielseitig – Verwendung für die Ausfällung von Immunglobulinen oder das “Aussalzen” von Fraktionen anderer Probentypen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ammoniumsulfat-Lösung
Affinity
Bei Erhalt das Produkt bei Umgebungstemperatur aufbewahren.
Flüssig
Pierce™
Fällungsreagenz
1 l
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Saturated Ammonium Sulfate Solution > Lösung, 1 l