Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Milliliter
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ HA-Epitop-Tag monoklonale Antikörper 26181 erkennt HA-Epitop-Tags in Tag-Proben und ist für die Immunpräzipitation validiert
Dieses Gen ist ein Mitglied der NADH-Dehydrogenase (Ubiquinon) Eisen-Schwefel-Proteinfamilie. Das kodierte Protein ist eine Untereinheit der NADH:Ubiquinon-Oxidoreduktase (Komplex I), dem ersten Enzymkomplex in der Elektronentransportkette in der inneren Mitochondrienmembran. Alternative Spleißergebnisse in mehreren Transkriptvarianten und Pseudogenen wurden auf den Chromosomen 1, 4 und 17 identifiziert.
Wirtsarten: Maus
Kreuzreaktivität: Tag
Isotyp: IgG1
Klon: 2-2.2.14
Immunogen: HA-Peptid YPYDVPDYA, derivatisiert an Ovalbumin
Rezeptur: 2 ml gereinigter Antikörper in PBS, mit 0.05 % Natriumazid; pH 7.2
Synonyme: Hämagglutinin des humanen Influenzavirus, HA-Tag, HA, HA-Epitop-Tag
PA5-27542 erkennt NDUFS5 in Proben aus Mensch und Ratte. PA5-27542 wurde erfolgreich in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting eingesetzt. PA5-27542 das Immunogen ist ein rekombinantes Fragment, das einer Region innerhalb der Aminosäuren 1 und 106 von humanem NDUFS5 entspricht.
Wirtsarten: Maus
Kreuzreaktivität: Tag
Isotyp: IgG1
Klon: 2-2.2.14
Immunogen: HA-Peptid YPYDVPDYA, derivatisiert an Ovalbumin
Rezeptur: 2 ml gereinigter Antikörper in PBS, mit 0.05 % Natriumazid; pH 7.2
Synonyme: Hämagglutinin des humanen Influenzavirus, HA-Tag, HA, HA-Epitop-Tag
PA5-27542 erkennt NDUFS5 in Proben aus Mensch und Ratte. PA5-27542 wurde erfolgreich in Immunhistochemie (Paraffin) und Western Blotting eingesetzt. PA5-27542 das Immunogen ist ein rekombinantes Fragment, das einer Region innerhalb der Aminosäuren 1 und 106 von humanem NDUFS5 entspricht.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Agarose |
Säulentyp | Agaroseharz, Affinität |
Format | Flasche |
Konjugat | HA-epitope tag (YPYDVPDYA) |
Aufreinigungsziel | Anti-HA Antibody |
Inhalt und Lagerung | 1 mL of settle resin, provided as 2 mL of 50% slurry. Store at 2–8°C. |
Menge | 1 mL |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pierce Anti-HA Agarose
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Anti-HA Agarose >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur