Learn More
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0327
Beschreibung
- 20mm
- Kombinationsversiegelung
- Aluminium
- Kappe li>Mittelloch
Spezifikation
Silikon/Aluminium | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Silber, Weiß | |
Aluminium | |
1000 | |
Bördelverschluss |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
54Stunden
7Minuten
11Sekunden
6Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm-Bördelverschluss, silberfarben, Aluminiumverschluss, 10 mm-Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Silikon/Aluminium weiß/silber, 3,0 mm dick, 50° Shore A,
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur