Learn More
Fisherbrand™ Reinraumklebeband aus Vinyl in Industriequalität
Für leichte industrielle Anwendungen, Um- oder Neubauten von sowie als Unterstützung in Reinräumen
Marke: Fisherbrand™ EGVFP-34LB
Beschreibung
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume
- Für den Einsatz in Bereichen konzipiert, die kein ultrareines Klebeband erfordern
- Gute Haftung auf Kunststoffen, Polymeren sowie Edelstahl ohne Klebstoffrückstände beim Ablösen
- Mit Reinraumstiften beschreibbar
- Verarbeitung in kontrollierten Umgebungen
- Auf einer Kunststoffspule und in Beuteln verpackt
- Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Compliance
Entspricht den Bundesspezifikationen für PPP-T-66 E und CID A-A 1689A
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Vinyl | |
Matt | |
Vinyl | |
Unsteril | |
60 °F bis 80 °F | |
33 x 19,05 mm (36 yd. x 0,75 in.) | |
33 m | |
19.05 mm |
Naturkautschuk | |
Hellblau | |
Klebeband | |
Klebeband für den Reinraum | |
Für leichte industrielle Anwendungen, saubere Konstruktionen und Unterstützung für Reinräume | |
16 °C bis 27 °C | |
36 yd. | |
0,75 in. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
042552-000 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2024 | EGVFP-34LB |
042023-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2024 | EGVFP-34LB |
039558-000 | Konformitätsbescheinigung | 07/08/2023 | EGVFP-34LB |
035774-000 | Konformitätsbescheinigung | 05/01/2023 | EGVFP-34LB |
036645-000 | Konformitätserklärung | 01/02/2023 | EGVFP-34LB |