Learn More
Propylencarbonat, 99.5 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 13177714
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Propylencarbonat, 99.5 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13177714
800 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 13177714
Marke: Thermo Scientific Acros 429268000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-32-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7924
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylene carbonate
Schmelzpunkt -49.0°C
Dichte 1.2040g/mL
Siedepunkt 240.0°C to 243.0°C
Flammpunkt 116°C
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 800 mL
Relative Dichte 1.204
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viskosität 2.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2417982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number429261000,429268000
Chargennummer2417983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number429261000,429268000
Chargennummer1911131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number429261000,429268000
Chargennummer1992051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number429261000,429268000
Chargennummer1905428 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number429261000,429268000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Propylencarbonat, 99.5 %, wasserfrei, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >