Learn More
Dimethylcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11474444
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dimethylcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474444
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11474444
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13104.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 616-38-6 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Dimethylcarbonat wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet und als Ersatz für Lösungsmittel wie Methylethylketon, tert-Butylacetat und Parachlorbenzotrifluorid angesehen. Ist als Zwischenprodukt an der Herstellung von Diphenylcarbonat beteiligt, das wiederum als Schlüsselrohstoff für die Synthese von Bisphenol-A-Polycarbonat verwendet wird. Es wird auch als grünes Methylierungsmittel verwendet, das an der Methylierung von Anilin, Phenolen und Carbonsäuren beteiligt ist. Kann aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts als Kraftstoffzusatz verwendet werden. Findet auch Anwendungen im Zusammenhang mit Superkondensatoren und Lithium-Batterien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Dimethylcarbonat wird als Lösungsmittel in der organischen Synthese verwendet und als Ersatz für Lösungsmittel wie Methylethylketon, tert-Butylacetat und Parachlorbenzotrifluorid angesehen. Ist als Zwischenprodukt an der Herstellung von Diphenylcarbonat beteiligt, das wiederum als Schlüsselrohstoff für die Synthese von Bisphenol-A-Polycarbonat verwendet wird. Es wird auch als ′grünes′ Methylierungsmittel verwendet, das an der Methylierung von Anilin, Phenolen und Carbonsäuren beteiligt ist. Kann aufgrund des hohen Sauerstoffgehalts als Kraftstoffzusatz verwendet werden. Findet auch Anwendungen im Zusammenhang mit Superkondensatoren und Lithium-Batterien.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 616-38-6
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00008420
InChI-Schlüssel IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl carbonate, carbonic acid, dimethyl ester, carbonic acid dimethyl ester, methyl carbonate meo 2co, unii-ke9j097spn, dimethylcarbonate, ch3ocooch3, ke9j097spn, dimethyl ester of carbonic acid, dsstox_cid_9192
PubChem CID 12021
ChEBI CHEBI:36596
IUPAC-Name Dimethylcarbonat
SMILES COC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dimethyl carbonate
Schmelzpunkt ∼4°C
Dichte 1.07
Siedepunkt 90°C
Flammpunkt 16°C (61°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.368
Menge 500 g
UN-Nummer UN1161
Beilstein 635821
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,3241
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether; Immiscible with water.
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
Chargennummer10254906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
ChargennummerA0462641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
Chargennummer10242604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
Chargennummer10237773 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13104.0E,A13104.22,A13104.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethyl carbonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: dimethyl carbonate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dimethylcarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >