Learn More
Propylencarbonat, 99.50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10046612 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 l, Glasflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Propylencarbonat, 99,5 %, Acros Organics, Menge:2,5 l, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:240,0 °C bis 243,0 °C, unbestimmt, Schmelzpunkt:-49,0 °C, Molekulargewicht:102,09, Prozent Reinheit:99,5 %, Assay-Prozentbereich:99,4 % min. (GC), CAS:108-32-7, Dichte:1,2040g/mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-32-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym Propylencarbonat, 1,2-Propylenkarbonat, 1,2-Propandiol-Karbonat, zyklisch, Zyklisches Propylen-Karbonat, ARCONAT 5000, 1,2-Propandiol-Karbonat, 1-Methylethylencarbonat, Zyklisches 1,2-Propylen-Karbonat, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylencarbonat
Schmelzpunkt -49.0 °C
Dichte 1.2040 g/ml
Siedepunkt 240.0 °C bis 243.0 °C
Flammpunkt 116 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4200 bis 1.4220
Menge 1 l
Relative Dichte 1.204
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: 200 g/l (25 °C). Andere Löslichkeiten: mischbar mit Aceton, Benzol, Chloroform, DMF, Ether, Ethylacetat und Ethylalkohol, schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff, löslich in den meisten organischen Lösungsmitteln
Viskosität 2.8 mPa.s (20 ° C)
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 99.5 %
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propylencarbonat, 99.50 %, Thermo Scientific Chemicals >