Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, mittelhohe Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelgroße Schmelztiegel aus Porzellan zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79MF/3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10290861
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
100 ml
55mm
Innen und außen verglast, außer Sockel
63mm
Schmelztiegel
Name des Produkts
Haldenwanger™ Porzellan-Schmelztiegel, mittelhohe Form > Fassungsvermögen:100mL; Höhe:55mm; Innen und außen verglast außer Sockel