Learn More
Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Marke:  Haldenwanger™ L 79MF/1A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10771922
  • 32.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellanschmelztiegel zeichnen sich durch eine glatte Innenoberfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Größen bis 175 ml, unglasierter Rand
  • Bei den Ausführungen mit 1,000 ml und größer sind nur die Außensockel nicht glasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
250 ml
75mm
Glasiert
87mm
Porzellanschmelztiegel
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Mittelhohe Porzellan-Schmelztiegel > Fassungsvermögen:250mL; Höhe:75mm