Learn More
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form
Diese Schalen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Haldenwanger™ Niedrige Porzellantiegel zeichnen sich durch ihre glatte Innenfläche aus optimiertem Laborporzellan aus.
Brand:  Haldenwanger™ L 79/1
 View more versions of this product
Product Code. 12326487
  • 102.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Größen bis zu 175 ml sind glasiert mit Ausnahme des Rands
  • 1,000 ml und größer sind glasiert mit Ausnahme der äußeren Grundfläche
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Specifications
Specifications
Porzellan
25mL
28mm
Glasiert
45mm
Gedrungene Porzellantiegel
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Haldenwanger™ Porzellantiegel ohne Deckel, niedrige Form > Fassungsvermögen:25 ml