Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Benachrichtigungen:
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
- Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Porzellan | |
1150°C | |
64 g | |
65mm | |
Tiegel |
Glasiert | |
2.1 mm | |
100 ml | |
54mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form > 65 x 54 x 2,1 mm; 64 g; Gewicht des Gehäuses: 4,6 kg; Kapazität: 100mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur