Learn More
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form
Temperaturbeständig bis 1150 °C (2102 °F)
Marke:  Fisherbrand™ FB965G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13489699
  • 53.61 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Warnung: Die Aufwärm- und Abkühlgeschwindigkeit darf 200 °C pro Stunde nicht überschreiten. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 1100 °C
Beschreibung
Beschreibung
Beständig gegen Temperaturen bis 1150 °C (2102 °F)
  • Innen und außen lasiert, außer der Boden von außen und der Rand
Bestellinformation
Abdeckungen sind separat lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1150°C
37 g
53mm
Tiegel
Glasiert
2.1 mm
50 ml
43mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Porzellantiegel mit hoher Form > 53 x 43 x 2,1 mm; 37 g; Gewicht des Gehäuses: 3kg; Kapazität: 50mL