Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Filtrationsanwendungen. Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
46.06 CHF - 1460.00 CHF
Spezifikation
Material Porzellan
Menge 1Each.
Produkttyp Büchner-Trichter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Platte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Platte Preis Menge & Verfügbarkeit  
10303081
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
127C/000
3 ml 19 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10623491
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 127C/00
10 ml 29 mm
54.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10781922
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 127C/0
25 ml 42 mm
56.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10027440
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 127C/4A
1.25 ml 155 mm
265.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10695021
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 127C/6
4.3 ml 250 mm
667.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10642911
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
127C/6A
5.8 ml 279 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10579021
Unterlagen ansehen
Haldenwanger™
L 127C/8
10.6 ml 330 mm
1460.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Lieferbar mit einer perforierten, festen Filterplatte
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
Porzellan
1Each.
Büchner-Trichter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan