Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Filtrationsanwendungen. Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 127C/8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10579021
  • 1460.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Lieferbar mit einer perforierten, festen Filterplatte
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
10.6 ml
350 mm
330 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
330 mm
1Each.