Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Filtrationsanwendungen. Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 127C/00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10623491
  • 54.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Lieferbar mit einer perforierten, festen Filterplatte
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
60 mm
29 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
29 mm
1Each.
Name des Produkts
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan > Durchmesser Platte:29mm; Kapazität:10 ml