Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Filtrationsanwendungen. Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 127C/4A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10027440
  • 265.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Lieferbar mit einer perforierten, festen Filterplatte
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
1.25 ml
235 mm
Für Filterpapier
1Each.
Porzellan
155 mm
155 mm
Büchner-Trichter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan > Durchmesser Platte:155mm; Fassungsvermögen:1,25 ml