Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Filtrationsanwendungen. Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ 127C/6A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10642911
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Lieferbar mit einer perforierten, festen Filterplatte
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
5.8 ml
300 mm
279 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
279 mm
1Each.
Name des Produkts
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan > Durchmesser Platte:279mm; Kapazität:Gehäuse 5.8mL