Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Filtrationsanwendungen. Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 127C/0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10781922
  • 56.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Lieferbar mit einer perforierten, festen Filterplatte
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
76 mm
42 mm
Büchner-Trichter
Porzellan
42 mm
1Each.
Name des Produkts
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan > Durchmesser Platte:42mm; Kapazität:Gehäuse 25mL