Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis
Dies ist ein Beutel POP-7 Polymer für die Proteinqualitätsanalyse mit den Genanalysatoren 3500/3500XL. Die POP-7 Trennmatrix ist für die Analyse der Proteinqualität validiert und wird in anwenderfreundlichen Beutelpaketen und960 Probenformaten (maximal) oder384 Probengrößen (maximal) angeboten.
Marke: Applied Biosystems™ A30936
409.20 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).
Beschreibung
- Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig und in einem Beutel zum einmaligen Gebrauch, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
- Robuste Zusammensetzung: Formuliert für biomolekulare Analyseanwendungen
- Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
- Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfach wichtige Informationen verfolgen, wie z. B. Teil-/Chargennummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (Anzeige im Software-Dashboard)
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern. | |
3500xL Genanalysator für Proteinqualitätsanalyse | |
384 | |
Polymer | |
Nasseis |
POP-7™ Polymer für 3500xL Genanalysator | |
Glykananalyse, Proteinqualitätsanalyse | |
POP-7™ | |
384 Proben |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke