Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit
Dieses BigDye™ Terminator v1.1 Zyklus-Sequenzierungskit ist für Spezialanwendungen konzipiert, für die ein optimales Base-Calling neben dem Primer erforderlich ist, sowie für die Sequenzierung kurzer PCR-Produkt-Templates mit schnellen Elektrophorese-Durchlaufmodulen.
Marke: Applied Biosystems™ 4337450
2081.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24365" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: 200 μl Tube BigDye™ Terminator v1.1 Ready Reaction Mix, Röhrchen M13 (-21) Primer, Tube pGEM Control DNA, 1 ml Röhrchen von 5x Sequenzierungspuffer
Beschreibung
- Verbessern Sie die Qualität Ihrer Ergebnisse für ein breites Spektrum von Sequenzierungsanwendungen.
- Sequenzieren Sie anspruchsvolle Templates und Sequenzen mit mehr Erfolg.
- Längere und höherwertige Auslesungen mit einheitlichen Spitzenhöhen und optimaler Signal-Balance
- Höhere Produktivität und geringere Kosten
Bestellinformation
24 Reaktionen
Spezifikation
800 μl-Röhrchen mit BigDye™ Terminator v1.1 fertigem Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen pGEM Kontroll-DNA und 1 ml-Röhrchen mit 5X-Sequenzierungspuffer. Kit bei -15 °C bis -25 °C lagern. Der BigDye Sequenzierungspuffer kann bei 4 °C gelagert werden. | |
310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
BigDye™ Terminator | |
100 Reaktionen | |
BAC-DNA, Plasmid-DNA (≤ 15 kb), PCR-Amplikone, einzelsträngige DNA |
Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate | |
Standardsequenzierung | |
Sequenzierungspuffer | |
Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren |