Learn More
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis
Dies ist ein Beutel POP-7 Polymer für die Proteinqualitätsanalyse mit den Genanalysatoren 3500/3500XL. Die POP-7 Trennmatrix ist für die Analyse der Proteinqualität validiert und wird in anwenderfreundlichen Beutelpaketen und960 Probenformaten (maximal) oder384 Probengrößen (maximal) angeboten.
486.00 CHF - 1592.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei 2 – 8 °C lagern.
Beschreibung POP-7™ Polymer für 3500xL Genanalysator
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Genanalysator für Proteinqualitätsanalyse
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glykananalyse, Proteinqualitätsanalyse
Produktlinie POP-7™
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16326512
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A30936
384 Proben Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15859876
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A30936
384 Proben
682.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16336512
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A31122
960 Proben Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15869876
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A31122
960 Proben
1592.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig und in einem Beutel zum einmaligen Gebrauch, was nicht nur Zeit spart, sondern auch Zuverlässigkeit und Konsistenz gewährleistet
  • Robuste Zusammensetzung: Formuliert für biomolekulare Analyseanwendungen
  • Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren
  • Mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification): Einfach wichtige Informationen verfolgen, wie z. B. Teil-/Chargennummer, verbleibende Proben und Verfallsdaten (Anzeige im Software-Dashboard)
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 – 8 °C lagern.
3500xL Genanalysator für Proteinqualitätsanalyse
POP-7™
Nasseis
POP-7™ Polymer für 3500xL Genanalysator
Glykananalyse, Proteinqualitätsanalyse
Polymer
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for Protein Quality Analysis