Learn More
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen für Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser
Passen Sie die aktuellen Modelle Dispensette™ Seripettor™, Titertte™ und QuikSip™ an gängige Flaschengrößen an.
Marke:  BRAND™ 704345
12.39 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10272511
  • 14.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Zur Verwendung mit Dispensette™ seripettor™ Titrette™ und QuikSip™ Flaschenaufsatzspendern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Flaschen-Gewindeadapter
Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ und QuikSip™
GL 32/45
Polypropylen
Je 1
Name des Produkts
BRAND™ Gewindeadapter aus Polypropylen für Dispensette™ III Flaschenaufsatzdispenser > Für GL-45-Flaschengewinde