Learn More
Brady™ Kugelhahnabsperrung aus Polypropylen
Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
Marke:  Brady™ 800110
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744944
  • 52.05 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
Druckkugelventilsperre
Polypropylen
Druckkugelventilsperre
7,24 mm
134,29 x 103,45 mm
4.07 in.
103,45 mm
5.29 in.
Rot
OSHA 1910,147
0.29 in.
77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
103,45 mm
Je 1
134,29 mm
Name des Produkts
Brady™ Kugelhahnabsperrung aus Polypropylen > Rot; Breite:134,29mm