Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipettierball
Transferieren Sie Flüssigkeiten sicher mit Glaspipetten und diesen Latex-freien Peleusbällen aus Naturkautschuk.
Marke:  Thermo Scientific™ TET0102
245.43 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12872893
  • 267.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transferieren Sie Flüssigkeiten sicher mit Glaspipetten und diesen Latex-freien Sterilin™ Peleusbällen aus Naturkautschuk.
  • Ideal für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten aus Glas geeignet
  • Hergestellt aus Naturkautschuk
  • Aufziehvolumen: 0,22 cm3
  • Latexfrei
Bestellinformationen
  • Nicht in allen geografischen Regionen verfügbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Peleusbälle; Nr. 10 Hütchen (Karton mit 100 Stück)
Pasteurpipette aus Glas
Naturkautschuk
Ideal für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten aus Glas geeignet
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM563520 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/04/2025 Catalog NumberTET0102
ChargennummerM562720 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/04/2025 Catalog NumberTET0102
ChargennummerM561220 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/03/2025 Catalog NumberTET0102
ChargennummerM560130 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/03/2025 Catalog NumberTET0102
ChargennummerM556040 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog NumberTET0102
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Pipettierball >