Learn More
Brady™ Kugelhahnabsperrung aus Polypropylen
Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
53.10 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Druckkugelventilsperre |
---|---|
Material | Polypropylen |
Zertifizierung/Konformität | OSHA 1910,147 |
Beschreibung | Druckkugelventilsperre |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blockier- und Verriegelungssystem |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11736785
|
Brady™
805847 |
Blau | 134,29 mm |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11766785
|
Brady™
805850 |
Blau | 305 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11746785
|
Brady™
805848 |
Grün | 134,29 mm |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11776785
|
Brady™
805851 |
Grün | 305 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11744944
|
Brady™
800110 |
Rot | 134,29 mm |
53.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11746685
|
Brady™
800111 |
Rot | 305 mm |
119.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11786785
|
Brady™
805852 |
Gelb | 305 mm |
111.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11756785
|
Brady™
805849 |
Gelb | 134,29 mm |
53.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
- Die beiden Hälften der Vorrichtung umfangen den Hebel des Kugelventils, um eine unbeabsichtigte Aktivierung des Ventils zu verhindern.
Spezifikation
Druckkugelventilsperre | |
OSHA 1910,147 | |
Blockier- und Verriegelungssystem |
Polypropylen | |
Druckkugelventilsperre | |
Je 1 |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.