Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Epoxid-beschichteter Drahtrahmen-Beutelhalter
Für Pipettenspitzen und Mikrozentrifugenröhrchen. Der Bel Art™ Beutelhalter aus epoxidbeschichtetem Stahldraht ist preiswert und praktisch.
Marke: Bel-Art™ Scienceware™ H13193-1000
25.72 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Collects pipette tips, microcentrifuge tubes. Bel Art™ Poxy Coated Wire Framed Bag Holder is economical and convenient.
- Ein rechteckiger Stahldrahtrahmen hält einen Polyethylen-Beutel 22 x 28 cm) (8½ x 11 in.; er ist mit leicht zu reinigendem, haltbarem, orangefarbenem Epoxidharz beschichtet
- Die passgenaue Abdeckung aus Polypropylen sorgt für sicheren Halt des Beutels
- Wiederverwendbar; kann von Hand oder in Geschirrspülmaschinen gereinigt werden; autoklavierbar
- Die Abdeckung erfüllt die Anforderungen von CFR 1910.1030(d)()(xiii)(A), die eine Abdeckung für jeden Behälter erfordert, der zur Lagerung, zum Transport oder zum Versand von biologisch gefährlichen Abfällen verwendet wird
- Kann mit Tischbeuteln für biologische Gefahrenstoffe (F13166-0000) verwendet werden; kann auch mit Clavies autoklavierbaren Beuteln (H13182-0812) verwendet werden
Spezifikation
Beutelhalter | |
Orange | |
Für Beutel für biologische Gefahrenstoffe (Labortisch) | |
Epoxidbeschichteter Draht |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
4Stunden
19Minuten
4Sekunden
30