Beschreibung
Dieser Fisher Scientific™ Schallgehäuse ist für den Gebrauch mit Ultraschall-Homogenisatoren Modell 50 und Modell 120 vorgesehen.
- Schalldämmendes Gehäuse inkl. Stativ und Klemme
- Für die Verwendung mit 50/120 Ultraschall-Homogenisatoren
- An beiden Seiten des Gehäuses befinden sich zwei Anschlüsse für Kühlmittelschläuche oder einen Temperaturfühler
- Innenwände mit wasserfestem Akustikschaum ausgekleidet
- Die Tür hat ein Fenster, so dass Experimente visuell überwacht werden können
- Maße: 50.8 x 25.4 x 25.4 cm (20 x 10 x 10 Zoll)
Spezifikation
Schallschutzgehäuse | |
20 in. | |
Modell 50/120 Ultraschall-Homogenisator |
12 x 12 x 20 Zoll | |
Ideal zur Schallreduktion | |
Innenliegender Stützstab und Befestigungssystem für den Konverter |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schallschutzgehäuse für Sonic Dismembratoren der Modelle 50 und 120 > Schallgehäuse mit Klammer; 20 x 10 x 10 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur