Learn More
Fisherbrand™ Latexbirne für kleine Pipetten, Latexbirne
35.15 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Flexible, einfach anzubringende Glühlampen
- Aus Naturkautschuk oder Latex
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Entwickelt für die Verwendung mit Pasteur-Pipetten, kleinen Pipetten und medizinischen Tropfern
Spezifikation
5 mm | |
Naturfarben | |
Naturkautschuk | |
Latexbirne | |
Arzneimitteltropfer und kleine Pipetten | |
38 mm |
Nicht autoklavierbar | |
Medikamententropfer, kleine Pipette | |
1 | |
1 ml | |
1.54 Zoll |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%