Learn More
BRAND™ Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich., 1,5ml, Standring, steril, grad. (VE=500)
Mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Stehsockel. Die Silikondichtung bietet zuverlässigen Schutz vor dem Austreten oder Eindringen von Flüssigkeiten.
Marke:  BRAND™ 780756
302.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10659114
  • 313.00 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen (PP)
  • Umfasst einen manipulationssicheren Schraubverschluss und eine selbststehende Basis
  • Steril
  • Graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Polypropylen
1.5 ml
Polypropylen
Für Zentrifuge
Stehsockel, Schraubverschluss mit Silikondichtung
–196 bis 121 °C
Ja
13 mm
DIN EN 285
Autoklavierbar
Durchsichtig
Lagerung von medizinischem Zubehör wie Seren und Blutproben sowie Probenerwärmung, Zentrifugation usw.
44 mm
500/Pckg.
Steril
Schraubverschluss
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer207437790 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2025 Catalog Number780756
Name des Produkts
BRAND™ Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich., 1,5ml, Standring, steril, grad. (VE=500) > Kapazität: 1.5 ml