Learn More
BRAND™ Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich., 1,5ml, Standring, steril, grad. (VE=500)
Mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Stehsockel. Die Silikondichtung bietet zuverlässigen Schutz vor dem Austreten oder Eindringen von Flüssigkeiten.
313.00 CHF
Spezifikation
Art der Kappe Schraubverschluss
Zertifizierung/Konformität DIN EN 285
Verschlussmaterial Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10659114
Unterlagen ansehen
BRAND™
780756
1.5 ml
313.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10175093
Unterlagen ansehen
BRAND™
780758
2 ml
313.00 CHF
500 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen (PP)
  • Umfasst einen manipulationssicheren Schraubverschluss und eine selbststehende Basis
  • Steril
  • Graduiert
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss
Polypropylen
Durchsichtig
Lagerung von medizinischem Zubehör wie Seren und Blutproben sowie Probenerwärmung, Zentrifugation usw.
44 mm
500/Pckg.
Steril
Schraubverschluss
DIN EN 285
Autoklavierbar
Polypropylen
Für Zentrifuge
Stehsockel, Schraubverschluss mit Silikondichtung
–196 bis 121 °C
Ja
13 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Reaktionsgefäß PP Schraubd.Verschl.Sich., 1,5ml, Standring, steril, grad. (VE=500)